5-Hexen-2-on, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
H13001-100G
H13001-25G
H13001-5G
SIALH13001-100GEA
297
EUR
SIALH13001-100G
SIALH13001-25G
SIALH13001-5G
5-Hexen-2-on, Sigma-Aldrich®
5-Hexen-2-on
Formel:
C₆H₁₀O Siedepunkt: 129 °C (1013 hPa) Dichte: 0,843 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00008793 CAS-Nummer: 109-49-9 EINECS: 203-675-1 UN-Nummer: 1224 ADR: 3,III |