2-Ethyl-4-methylimidazol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
2-Ethyl-4-methyl-1H-imidazole
M-Clarity™ quality level = MQ200
E36652-100G
E36652-5G
SIALE36652-100GEA
76.3
EUR
SIALE36652-100G
SIALE36652-5G
2-Ethyl-4-methylimidazol, Sigma-Aldrich®
2-Ethyl-4-methylimidazole
Formel:
C₆H₁₀N₂ Siedepunkt: 292 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 45 °C Dichte: 0.97 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00005193 CAS-Nummer: 931-36-2 EINECS: 213-234-5 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...