(2,4-Dichlorphenoxy)essigsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
2,4-D
M-Clarity™ quality level = MQ100
D70724-100G
D70724-5G
SIALD70724-100GEA
63.1
EUR
SIALD70724-100G
SIALD70724-5G
(2,4-Dichlorphenoxy)essigsäure, Sigma-Aldrich®
(2,4-Dichlorphenoxy)essigsäure
Formel:
(C₆H₃Cl₂)OCH₂COOH Siedepunkt: 346 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 137…139 °C Dichte: 1.563 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00004300 CAS-Nummer: 94-75-7 EINECS: 202-361-1 Merck Index: 13,02825 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...