Natriumdesoxycholat ≥97% (durch titrimetrische Analyse), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
Deoxycholic acid sodium salt, 3α,12α-Dihydroxy-5β-cholan-24-oic acid sodium salt, Sodium 3α,12α-dihydroxy-5β-cholanoate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
D6750-100G
D6750-10G
D6750-25G
D6750-500G
SIALD6750-100GEA
206
EUR
SIALD6750-100G
SIALD6750-10G
SIALD6750-25G
SIALD6750-500G
Natriumdesoxycholat ≥97% (durch titrimetrische Analyse), Sigma-Aldrich®
Natriumdesoxycholat
- CMC:2 - 6 mM (20 - 25 °C)
Formel:
C₂₄H₃₉NaO₄ Molekulargewicht: 414.56 g/mol Schmelzpunkt: 357…365 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00064139 CAS-Nummer: 302-95-4 EINECS: 206-132-7 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance (Color) | White to Off-White |
Appearance (Form) | Powder |
Solubility (Color) | Colorless to Light Yellow |
Solubility (Turbidity) 50 mg/ml, H₂O | Clear |
Loss on Drying | ≤5.0% |
Titration with HClO₄ (Dry basis) | >97 % |