Dithizon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Dithizone,for analysis, 1,5-Diphenylthiocarbazone
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
D5130-10G D5130-50G
SIALD5130-10GEA 58.8 EUR
SIALD5130-10G SIALD5130-50G
Dithizon, Sigma-Aldrich®
Dithizon
Formel: C₆H₅NHNHCSN=NC₆H₅
Molekulargewicht: 256.33 g/mol
Siedepunkt: 406
Schmelzpunkt: 168
MDL Number: MFCD00003025
CAS-Nummer: 60-10-6
EINECS: 200-454-1
Merck Index: 13,03413