1,4-Dibrombutandion, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: 1,4-Dibromo-2,3-butanedione, 1,4-Dibromo diacetyl
M-Clarity™ quality level = MQ100
D39169-100G D39169-25G
SIALD39169-100GEA 365 EUR
SIALD39169-100G SIALD39169-25G
1,4-Dibrombutandion, Sigma-Aldrich®
1,4-Dibrombutandion
Formel: BrH₂CC(O)C(O)CH₂Br
Siedepunkt: 250 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 117 °C
MDL Number: MFCD00000205
CAS-Nummer: 6305-43-7
EINECS: 228-615-1
UN-Nummer: 3261
ADR: 8,II