2,5-Diphenyloxazol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: PPO, 2,5-Diphenyl-1,3-oxazole
M-Clarity™ quality level = MQ200
D210404-100G D210404-25G D210404-500G
SIALD210404-100GEA 169 EUR
SIALD210404-100G SIALD210404-25G SIALD210404-500G
2,5-Diphenyloxazol, Sigma-Aldrich®
2,5-Diphenyloxazole
Formel: C₁₅H₁₁NO
Siedepunkt: 360 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 70…72 °C
Dichte: 1.094 g/cm³ (99 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005306
CAS-Nummer: 92-71-7
EINECS: 202-181-3