1,3-Dimethyl-2-thioharnstoff, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 1,3-Dimethylthiourea, N,N'-Dimethylthiourea
M-Clarity™ quality level = MQ200
D188700-100G D188700-5G
SIALD188700-100GEA 85.1 EUR
SIALD188700-100G SIALD188700-5G
1,3-Dimethyl-2-thioharnstoff, Sigma-Aldrich®
1,3-Dimethyl-2-thioharnstoff
Formel: C₃H₈N₂S
Siedepunkt: 133 °C (1013 hPa)
MDL Number: MFCD00004923
CAS-Nummer: 534-13-4
EINECS: 208-588-2
Merck Index: 13,03287