Cyanessigsäure, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

C88505-1KG C88505-25G C88505-500G
SIALC88505-1KGEA 196 EUR
SIALC88505-1KG SIALC88505-25G SIALC88505-500G
Cyanessigsäure, Sigma-Aldrich®
Cyanessigsäure
Formel: C₃H₃NO₂
Molekulargewicht: 85.06 g/mol
Siedepunkt: 319
Schmelzpunkt: 66
Dichte: 1.1 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: >165 °C
MDL Number: MFCD00002677
CAS-Nummer: 372-09-8
EINECS: 206-743-9
UN-Nummer: 3261
ADR: 8 II
Merck Index: 13,02718

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR