Baumwollsamenöl, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
C7767-1L C7767-500ML
SIALC7767-1LEA 100 EUR
SIALC7767-1L SIALC7767-500ML
Baumwollsamenöl, Sigma-Aldrich®
Cottonseed oil
Dichte: 0,91 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00130872
CAS-Nummer: 8001-29-4
EINECS: 232-280-7