N-(2-Bromethyl)phthalimid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 2-(2-Bromoethyl)isoindoline-1,3-dione
M-Clarity™ quality level = MQ200
B66302-100G B66302-25G
SIALB66302-100GEA 78.3 EUR
SIALB66302-100G SIALB66302-25G
N-(2-Bromethyl)phthalimid, Sigma-Aldrich®
N-(2-Bromethyl)phthalimid
Formel: C₁₀H₈BrNO₂
Siedepunkt: 318 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 79…82 °C
MDL Number: MFCD00005902
CAS-Nummer: 574-98-1
EINECS: 209-379-9