5-Benzyloxyindol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 5-Benzyloxy-1H-indole, 5-(Benzyloxy)-1H-indole

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

B27803-25G B27803-5G
SIALB27803-25GEA 89.5 EUR
SIALB27803-25G SIALB27803-5G
5-Benzyloxyindol, Sigma-Aldrich®
5-Benzyloxyindol
Formel: C₁₅H₁₃NO
Molekulargewicht: 223.27 g/mol
Siedepunkt: 165 °C (0.1 mmHg)
Schmelzpunkt: 107
MDL Number: MFCD00005676
CAS-Nummer: 1215-59-4
EINECS: 214-930-1

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR