7-Azaindol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridine

M-Clarity™ quality level = MQ100

A95502-1G A95502-5G
SIALA95502-1GEA 36.8 EUR
SIALA95502-1G SIALA95502-5G
7-Azaindol, Sigma-Aldrich®
7-Azaindol
Formel: C₇H₆N₂
Siedepunkt: 384 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 103…106 °C
Dichte: 1.301 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00005606
CAS-Nummer: 271-63-6
EINECS: 205-981-0

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR