Acroleindiethylacetal, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Acrolein Acetal, 1,1-Diethoxy-2-propene, 3,3-Diethoxy-1-propene
M-Clarity™ quality level = MQ200
A24001-100G
A24001-25G
SIALA24001-100GEA
172
EUR
SIALA24001-100G
SIALA24001-25G
Acroleindiethylacetal, Sigma-Aldrich®
Acroleindiethylacetal
Formel:
C₇H₁₄O₂ Siedepunkt: 125 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –77 °C Dichte: 0.8543 g/cm³ (15 °C) |
MDL Number:
MFCD00009239 CAS-Nummer: 3054-95-3 EINECS: 221-276-0 UN-Nummer: 2374 ADR: 3,II |