1-Hexyl-3-methylimidazoliumhexafluorophosphat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 1-Hexyl-3-methyl-1H-imidazol-3-ium hexafluorophosphate(V)
M-Clarity™ quality level = MQ100
89320-50G 89320-5G
SIAL89320-50GEA 362 EUR
SIAL89320-50G SIAL89320-5G
1-Hexyl-3-methylimidazoliumhexafluorophosphat, Sigma-Aldrich®
1-Hexyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate
Formel: C₁₀H₁₉F₆N₂P
Dichte: 1.28 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD03093296
CAS-Nummer: 304680-35-1