Phthalaldehyd, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
1,2-Phthalic dicarboxaldehyde, Phthaldialdehyde, o-Phthalaldehyde, OPA, Phthaldicarboxaldehyde, Benzene-1,2-dicarboxaldehyde
79760-1G
79760-50G
79760-5G
SIAL79760-1GEA
50.8
EUR
SIAL79760-1G
SIAL79760-50G
SIAL79760-5G
Phthalaldehyd, Sigma-Aldrich®
Phthalaldehyd
Formel:
C₈H₆O₂ Siedepunkt: 266 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 54…56 °C Dichte: 1.13 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 132 °C |
MDL Number:
MFCD00003335 CAS-Nummer: 643-79-8 EINECS: 211-402-2 UN-Nummer: 2923 ADR: 8,II |