m-Phenylendiamin Dihydrochlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Benzene-1,3-diamine dihydrochloride, 1,3-Diaminobenzene dihydrochloride, 1,3-Phenylenediamine dihydrochloride, 1,3-Phenylenediammonium dichloride
78450-100G 78450-500G
SIAL78450-100GEA 199 EUR
SIAL78450-100G SIAL78450-500G
m-Phenylendiamin Dihydrochlorid, Sigma-Aldrich®
m-Phenylendiamin Dihydrochlorid
Formel: C₆H₁₀Cl₂N₂
Schmelzpunkt: 277…278 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00012975
CAS-Nummer: 541-69-5
EINECS: 208-790-0
UN-Nummer: 2811
ADR: 6.1,III