Palladium(II)nitrat Dihydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Palladium dinitrate dihydrate
76070-1G 76070-5G
SIAL76070-1GEA 154 EUR
SIAL76070-1G SIAL76070-5G
Palladium(II)nitrat Dihydrat, Sigma-Aldrich®
Palladium(II)nitrat Dihydrat
Formel: N₂O₆Pd·2H₂O
CAS-Nummer: 32916-07-7
EINECS: 233-265-8
UN-Nummer: 1477
ADR: 5.1,II