Tetrakis(triphenylphosphin)palladium(0), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Tetrakis(triphenylphosphine)palladium, Pd(PPh3)4
M-Clarity™ quality level = MQ200
697265-2G 697265-500MG
SIAL697265-2GEA 201 EUR
SIAL697265-2G SIAL697265-500MG
Tetrakis(triphenylphosphin)palladium(0), Sigma-Aldrich®
Tetrakis(triphenylphosphin)palladium(0)
Formel: C₇₂H₆₀P₄Pd
Schmelzpunkt: 103…107 °C
Dichte: 1 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00010012
CAS-Nummer: 14221-01-3
EINECS: 238-086-9