(±)-2-Methyltetrahydrofuran, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
M-Clarity™ quality level = MQ100
673277-100ML
673277-1L
SIAL673277-100MLEA
85.8
EUR
SIAL673277-100ML
SIAL673277-1L
(±)-2-Methyltetrahydrofuran, Sigma-Aldrich®
(±)-2-Methyltetrahydrofuran
Formel:
C₅H₁₀O Siedepunkt: 79 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –136 °C Dichte: 0.86 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: –12 °C (closed cup) |
MDL Number:
MFCD00005367 CAS-Nummer: 96-47-9 EINECS: 202-507-4 UN-Nummer: 2536 ADR: 3,II |