1-Butyl-3-methylimidazoliumbromid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
3-Butyl-1-methyl-1H-imidazol-3-ium bromide
64133-25G
64133-5G
SIAL64133-25GEA
509
EUR
SIAL64133-25G
SIAL64133-5G
1-Butyl-3-methylimidazoliumbromid, Sigma-Aldrich®
1-Butyl-3-methylimidazolium bromide
Formel:
C₈H₁₅BrN₂ |
MDL Number:
MFCD03427611 CAS-Nummer: 85100-77-2 |