2-Brom-N-methylanilin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
630918-1G 630918-5G
SIAL630918-1GEA 120 EUR
SIAL630918-1G SIAL630918-5G
2-Brom-N-methylanilin, Sigma-Aldrich®
2-Brom-N-methylanilin
Formel: C₇H₈BrN
MDL Number: MFCD06798064
CAS-Nummer: 6832-87-7