Kaliumtellurit, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Potassium tellurite, Potassium tellurium trioxide, Potassium tellurium (IV) oxide
60539-10G
60539-50G
SIAL60539-10GEA
54.8
EUR
SIAL60539-10G
SIAL60539-50G
Kaliumtellurit, Sigma-Aldrich®
Kaliumtellurit
Formel:
K₂TeO₃ |
MDL Number:
MFCD00011379 CAS-Nummer: 7790-58-1 EINECS: 232-213-1 UN-Nummer: 3284 ADR: 6.1,II |