2-(4-Iodphenyl)-3-(4-nitrophenyl)-5-phenyltetrazoliumchlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
58030-1G-F 58030-25G-F 58030-5G-F
SIAL58030-1G-FEA 213 EUR
SIAL58030-1G-F SIAL58030-25G-F SIAL58030-5G-F
2-(4-Iodphenyl)-3-(4-nitrophenyl)-5-phenyltetrazoliumchlorid, Sigma-Aldrich®
2-(4-Iodophenyl)-3-(4-nitrophenyl)-5-phenyltetrazolium chloride
Formel: C₁₉H₁₃ClIN₅O₂
Schmelzpunkt: 227…229 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00011961
CAS-Nummer: 146-68-9
EINECS: 205-676-2