Natriumcarbonat-Decahydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Soda
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
577782-1KG 577782-250G
SIAL577782-1KGEA 359 EUR
SIAL577782-1KG SIAL577782-250G
Natriumcarbonat-Decahydrat, Sigma-Aldrich®
Natriumcarbonat-Decahydrat
Formel: Na₂CO₃·10H₂O
Molekulargewicht: 286.14 g/mol
Schmelzpunkt: 33
Dichte: 1.46 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149178
CAS-Nummer: 6132-02-1
EINECS: 207-838-8