4-Brom-m-toluonitril, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

566365-25G 566365-5G
SIAL566365-25GEA 282 EUR
SIAL566365-25G SIAL566365-5G
4-Brom-m-toluonitril, Sigma-Aldrich®
4-Brom-m-toluonitril
Formel: C₈H₆BrN
Molekulargewicht: 196.05 g/mol
Siedepunkt: 78…82 °C (0.3 mmHg)
Schmelzpunkt: 55
MDL Number: MFCD00031538
CAS-Nummer: 41963-20-6
UN-Nummer: 3439
ADR: 6.1 III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR