1,3-Bis(dimethylamino)propan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
549983-100ML 549983-2L 549983-500ML
SIAL549983-100MLEA 106 EUR
SIAL549983-100ML SIAL549983-2L SIAL549983-500ML
1,3-Bis(dimethylamino)propan, Sigma-Aldrich®
1,3-Bis(dimethylamino)propan
Formel: C₇H₁₈N₂
Siedepunkt: 145 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,78 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008337
CAS-Nummer: 110-95-2
EINECS: 203-818-8