(Trifluormethyl)trimethylsilan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
trimethyl(trifluoromethyl)silane
M-Clarity™ quality level = MQ200
488712-25ML
488712-5ML
SIAL488712-25MLEA
344
EUR
SIAL488712-25ML
SIAL488712-5ML
(Trifluormethyl)trimethylsilan, Sigma-Aldrich®
(Trifluoromethyl)trimethylsilane
Formel:
C₄H₉F₃Si Siedepunkt: 55.5 °C (1013 hPa) Dichte: 0.95 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00145454 CAS-Nummer: 81290-20-2 |