Zinn(II)oxalat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
Tin (II) ethanedioate, Oxalic acid tin (II) salt
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
402761-100G
402761-500G
SIAL402761-100GEA
56.1
EUR
SIAL402761-100G
SIAL402761-500G
Zinn(II)oxalat, Sigma-Aldrich®
Zinn(II)oxalat
Formel:
C₂O₄Sn Molekulargewicht: 206.73 g/mol Dichte: 3.55 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00040678 CAS-Nummer: 814-94-8 EINECS: 212-414-0 UN-Nummer: 3288 ADR: 6.1 III Merck Index: 13,08865 |