cis-1,2-Cyclopentandiol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
361437-1G 361437-5G
SIAL361437-1GEA 49.3 EUR
SIAL361437-1G SIAL361437-5G
cis-1,2-Cyclopentandiol, Sigma-Aldrich®
cis-1,2-Cyclopentandiol
Formel: C₅H₁₀O₂
Siedepunkt: 229 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 30 °C
MDL Number: MFCD00134192
CAS-Nummer: 5057-98-7