Tris(trimethylsilyl)silan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 1,1,1,3,3,3-Hexamethyl-2-(trimethylsilyl)trisilane, TTMSS
M-Clarity™ quality level = MQ100
360716-25G 360716-5G
SIAL360716-25GEA 305 EUR
SIAL360716-25G SIAL360716-5G
Tris(trimethylsilyl)silan, Sigma-Aldrich®
Tris(trimethylsilyl)silan
Formel: C₉H₂₈Si₄
Siedepunkt: 82 °C (1013 hPa)
Dichte: 0.8 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00077893
CAS-Nummer: 1873-77-4
Merck Index: 12,09886