Bis(2-chlorethyl)ether, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
2-Chloroethyl ether
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
35660-1L
35660-250ML
35660-50ML
SIAL35660-1LEA
154
EUR
SIAL35660-1L
SIAL35660-250ML
SIAL35660-50ML
Bis(2-chlorethyl)ether, Sigma-Aldrich®
Bis(2-chlorethyl)ether
Formel:
C₄H₈Cl₂O Molekulargewicht: 143.01 g/mol Siedepunkt: 178 Schmelzpunkt: –44 °C Dichte: 1.22 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 55 |
MDL Number:
MFCD00000975 CAS-Nummer: 111-44-4 EINECS: 203-870-1 UN-Nummer: 1916 ADR: 6.1 II Merck Index: 13,03091 |