3-(3-Methoxyphenyl)propionsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 3-(3-Methoxyphenyl)propanoic acid
M-Clarity™ quality level = MQ100
349763-25G 349763-5G
SIAL349763-25GEA 192 EUR
SIAL349763-25G SIAL349763-5G
3-(3-Methoxyphenyl)propionsäure, Sigma-Aldrich®
3-(3-Methoxyphenyl)propionsäure
Formel: C₁₀H₁₂O₃
MDL Number: MFCD00014027
CAS-Nummer: 10516-71-9
EINECS: 234-049-6