2-Amino-5-brompyrimidin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
303526-1G 303526-5G
SIAL303526-1GEA 24.6 EUR
SIAL303526-1G SIAL303526-5G
2-Amino-5-brompyrimidin, Sigma-Aldrich®
2-Amino-5-bromopyrimidine
Formel: C₄H₄BrN₃
MDL Number: MFCD00012341
CAS-Nummer: 7752-82-1