N,N'-Diphenyl-p-phenylendiamin ≥98%, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
292265-25G 292265-5G
SIAL292265-25GEA 130 EUR
SIAL292265-25G SIAL292265-5G
N,N'-Diphenyl-p-phenylendiamin ≥98%, Sigma-Aldrich®
N,N'-Diphenyl-p-phenylendiamin
Formel: C₁₈H₁₆N₂
Siedepunkt: 469 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 146…149 °C
Dichte: 1,21 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 193 °C
MDL Number: MFCD00003015
CAS-Nummer: 74-31-7
EINECS: 200-806-4
Merck Index: 12,03388