3,4-Difluoranilin, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung


M-Clarity™ quality level = MQ100

270237-25G 270237-5G
SIAL270237-25GEA 82.2 EUR
SIAL270237-25G SIAL270237-5G
3,4-Difluoranilin, Sigma-Aldrich®
3,4-Difluoranilin
Formel: C₆H₅F₂N
Siedepunkt: 205 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 22 °C
Dichte: 1.302 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007761
CAS-Nummer: 3863-11-4
EINECS: 223-381-7
UN-Nummer: 2941
ADR: 6.1,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR