3,5-Bis(trifluormethyl)benzylamin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
(3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)methanamine
M-Clarity™ quality level = MQ100
263389-1G
263389-5G
SIAL263389-1GEA
25.6
EUR
SIAL263389-1G
SIAL263389-5G
3,5-Bis(trifluormethyl)benzylamin, Sigma-Aldrich®
3,5-Bis(trifluormethyl)benzylamin
Formel:
C₉H₇F₆N Siedepunkt: 82…84 °C (15 mmHg) Schmelzpunkt: 46…55 °C |
MDL Number:
MFCD00009909 CAS-Nummer: 85068-29-7 EINECS: 285-290-9 |