3,5-Dichlorsalicylaldehyd, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
3,5-Dichloro-2-hydroxybenzaldehyde
M-Clarity™ quality level = MQ200
261815-25G
261815-5G
SIAL261815-25GEA
86.2
EUR
SIAL261815-25G
SIAL261815-5G
3,5-Dichlorsalicylaldehyd, Sigma-Aldrich®
3,5-Dichlorsalicylaldehyd
Formel:
C₇H₄Cl₂O₂ Siedepunkt: 723 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 92 °C |
MDL Number:
MFCD00003320 CAS-Nummer: 90-60-8 EINECS: 202-005-5 |