Ethoxytrimethylsilan, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: Trimethyl(ethoxy)silane

M-Clarity™ quality level = MQ100

254371-100G 254371-25G
SIAL254371-100GEA 162 EUR
SIAL254371-100G SIAL254371-25G
Ethoxytrimethylsilan, Sigma-Aldrich®
Ethoxytrimethylsilan
Formel: C₅H₁₄OSi
Siedepunkt: 75 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –83 °C
Dichte: 0.7573 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00009069
CAS-Nummer: 1825-62-3
EINECS: 217-370-6

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR