1,3-Dimethyltetrahydro-2(1H)-pyrimidinon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ quality level = MQ200
251569-100G 251569-25G 251569-500G
SIAL251569-100GEA 73.2 EUR
SIAL251569-100G SIAL251569-25G SIAL251569-500G
1,3-Dimethyltetrahydro-2(1H)-pyrimidinon, Sigma-Aldrich®
1,3-Dimethyltetrahydro-2(1H)-pyrimidinon
Formel: C₆H₁₂N₂O
Siedepunkt: 230 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –24 °C
Dichte: 1.06 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 121 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006550
CAS-Nummer: 7226-23-5
EINECS: 230-625-6