Butyllithium 10 mol/l in Hexan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
230715-100ML 230715-800ML
SIAL230715-100MLEA 124 EUR
SIAL230715-100ML SIAL230715-800ML
Butyllithium 10 mol/l in Hexan, Sigma-Aldrich®
n-Butyllithium
Formel: C₄H₉Li
Dichte: 0.69 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: –22 °C
MDL Number: MFCD00009414
CAS-Nummer: 109-72-8
EINECS: 203-698-7
UN-Nummer: 3394
ADR: 4.2,I