Butyllithium 2.5 mol/l in Hexan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
230707-100ML 230707-1L 230707-800ML 230707-8L
SIAL230707-100MLEA 71.8 EUR
SIAL230707-100ML SIAL230707-1L SIAL230707-800ML SIAL230707-8L
Butyllithium 2.5 mol/l in Hexan, Sigma-Aldrich®
n-Butyllithium
Formel: C₄H₉Li
Dichte: 0,69 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: –22 °C
MDL Number: MFCD00009414
CAS-Nummer: 109-72-8
EINECS: 203-698-7
UN-Nummer: 3394
ADR: 4.2,I