N,N-Dimethyl-1,1,1-trimethylsilylamin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: (Dimethylamino)trimethylsilane, Trimethylsilyldimethylamine, N,N-Dimethyltrimethylsilylamine, TMSDMA, N-(Trimethylsilyl)dimethylamine, N,N-Dimethylaminotrimethylsilane, Pentamethylsilylamine
M-Clarity™ quality level = MQ200
226289-10G 226289-50G
SIAL226289-10GEA 47.5 EUR
SIAL226289-10G SIAL226289-50G
N,N-Dimethyl-1,1,1-trimethylsilylamin, Sigma-Aldrich®
N,N-Dimethyl-1,1,1-trimethylsilylamin
Formel: C₅H₁₅NSi
Siedepunkt: 84 °C (1013 hPa)
Dichte: 0.7466 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008297
CAS-Nummer: 2083-91-2
EINECS: 218-222-3