Tris(triphenylphosphin)rhodium(I)chlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Wilkinson's catalyst, Chlorotris(triphenylphosphine)rhodium(I), Tris(triphenylphosphine)chlororhodium
M-Clarity™ quality level = MQ100
205036-1G 205036-250MG 205036-5G
SIAL205036-1GEA 162 EUR
SIAL205036-1G SIAL205036-250MG SIAL205036-5G
Tris(triphenylphosphin)rhodium(I)chlorid, Sigma-Aldrich®
Tris(triphenylphosphin)rhodium(I)chlorid
Formel: C₅₄H₄₅ClP₃Rh
Schmelzpunkt: 157 °C
Dichte: 1.363 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00010016
CAS-Nummer: 14694-95-2
EINECS: 238-744-5
Merck Index: 12,02226