α,α,α-Trifluor-3-tolualdehyd, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
3-(Trifluoromethyl)benzaldehyde, Cinacalcet Impurity 23
M-Clarity™ quality level = MQ100
196878-25G
196878-5G
SIAL196878-25GEA
92.8
EUR
SIAL196878-25G
SIAL196878-5G
α,α,α-Trifluor-3-tolualdehyd, Sigma-Aldrich®
α,α,α-Trifluor-3-tolualdehyd
Formel:
C₈H₅F₃O Siedepunkt: 83 °C (1013 hPa) Dichte: 1.3024 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00003373 CAS-Nummer: 454-89-7 EINECS: 207-228-1 |