α,α,α-Trifluor-p-toluonitril, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 4-(Trifluoromethyl)benzonitrile, 4-Cyanobenzotrifluoride, p-(Trifluoromethyl)benzonitrile
M-Clarity™ quality level = MQ100
196681-25G 196681-5G
SIAL196681-25GEA 50.6 EUR
SIAL196681-25G SIAL196681-5G
α,α,α-Trifluor-p-toluonitril, Sigma-Aldrich®
α,α,α-Trifluor-p-toluonitril
Formel: C₈H₄F₃N
Siedepunkt: 183…185 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 35…38 °C
Dichte: 1.2784 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 72 °C (closed cup)
MDL Number: MFCD00001826
CAS-Nummer: 455-18-5
EINECS: 207-239-1
UN-Nummer: 3439
ADR: 6.1,III