Furfurylalkohol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ quality level = MQ100
185930-1KG 185930-250G 185930-50G
SIAL185930-1KGEA 60.5 EUR
SIAL185930-1KG SIAL185930-250G SIAL185930-50G
Furfurylalkohol, Sigma-Aldrich®
Furfurylalkohol
Formel: C₅H₆O₂
Siedepunkt: 171 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –31 °C
Dichte: 1.13 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 75 °C (closed cup)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003252
CAS-Nummer: 98-00-0
EINECS: 202-626-1
UN-Nummer: 2874
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,04326