1-Butyl-3-methylimidazoliumhexafluorophosphat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 1-Butyl-3-methyl-1H-imidazol-3-ium hexafluorophosphate(V), 1-(But-1-yl)-3-methyl-1H-imidazol-3-ium hexafluorophosphate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
18122-50G-F 18122-5G-F
SIAL18122-50G-FEA 888 EUR
SIAL18122-50G-F SIAL18122-5G-F
1-Butyl-3-methylimidazoliumhexafluorophosphat, Sigma-Aldrich®
1-Butyl-3-methylimidazoliumhexafluorophosphate
Formel: C₈H₁₅F₆N₂P
Molekulargewicht: 284.18 g/mol
Siedepunkt: ∼200 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: ∼6 °C
Dichte: 1.38 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: >110 °C
MDL Number: MFCD03093295
CAS-Nummer: 174501-64-5