Isobutylchlorformiat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Chloroformic acid isobutyl ester
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
177989-100G
177989-25G
SIAL177989-100GEA
41
EUR
SIAL177989-100G
SIAL177989-25G
Isobutylchlorformiat, Sigma-Aldrich®
Isobutylchlorformiat
Formel:
C₅H₉ClO₂ Molekulargewicht: 136.58 g/mol Siedepunkt: 128.7 Schmelzpunkt: –80 °C Dichte: 1.05 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 30 |
MDL Number:
MFCD00000642 CAS-Nummer: 543-27-1 EINECS: 208-840-1 UN-Nummer: 2742 ADR: 6.1 II Merck Index: 13,05156 |