Adipoyldichlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Adipoyl chloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
165212-100G
165212-25G
165212-5G
SIAL165212-100GEA
155
EUR
SIAL165212-100G
SIAL165212-25G
SIAL165212-5G
Adipoyldichlorid, Sigma-Aldrich®
Adipoyldichlorid
Formel:
C₆H₈Cl₂O₂ Siedepunkt: 125 °C (15 hPa) Dichte: 1.2563 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 66 °C |
MDL Number:
MFCD00000759 CAS-Nummer: 111-50-2 EINECS: 203-876-4 UN-Nummer: 3265 ADR: 8,II |